Learn More
2-Phospho-L-acide ascorbique sel trisodique, TRC
Code produit 30414180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414180 25 g -
30410268 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414180 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35400325G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66170-10-3
Formule moléculaire C6H6Na3O9P
Poids moléculaire (g/mol) 322.05
Synonyme Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
Nom IUPAC trisodium ; [(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyle]-3-oxy-oxy-5-oxo-2H-furan-4-yl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Poids de la formule 321.9443