Learn More
Chlorure de 2-(phthalimido)éthanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325369 5 g 5g
11315369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50382.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 4403-36-5 | C10H8ClNO4S | 273.687 g/mol
2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-(Phthalimido)éthanesulfonyl est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans les domaines pharmaceutiques, agro-alimentaires et colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4403-36-5
Formule moléculaire C10H8ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 273.687
Numéro MDL MFCD01861217
Clé InChI HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
CID PubChem 308739
Nom IUPAC Chlorure de 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)éthanesulfonyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 273.7
Pourcentage de pureté 97%