Learn More
Chlorure de 2-phtalimidoéthanesulfonyle, TRC
Code produit 30413968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4009081G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Formule moléculaire C10 H8 Cl N O4 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC chlorure de 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)éthanesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 273.693
Poids de la formule 272.986