Learn More
Chlorure de 2-phtalimidoéthanesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride |
| CAS | 4403-36-5 |
| Formule moléculaire | C10 H8 Cl N O4 S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | chlorure de 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)éthanesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.693 |
| Poids de la formule | 272.986 |