Learn More
2-Acide phthalimidopropionique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11343127
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343127 5 g 5g
11333127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13534.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19506-87-7
Formule moléculaire C11H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.196
Numéro MDL MFCD00023061
Clé InChI OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
CID PubChem 86884
Nom IUPAC 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acide propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phthalimidopropionic acid
Point de fusion 162°C to 164°C
Quantité 5 g
Beilstein 86452
Poids de la formule 219.2
Pourcentage de pureté 98%