Learn More
2-picoline, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429822
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429822 2500 mL 2500mL
11409822 100 mL 100mL
11419822 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429822 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10847.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.129 g/mol
2-Picoline is used as an intermediate in agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as a solvent as well as to prepare dyes and resins. It finds application as a constituent in cigarette smoke, bone oil, coal tar and coke oven emissions. Further, it acts as a precursor of 2-vinylpyridine, picolinic acid and nitrapyrin. It is also employed to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin. In addition, it is used in the synthetic pathway for the preparation of dearomatized, allylated and carbon-hydrogen bond activated pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-picoline est utilisée comme intermédiaire dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques. Elle sert de solvant ainsi que de préparation de colorants et de résines. Elle est utilisée comme constituant dans la fumée de cigarette, lʼhuile dʼos, le goudron de houille et les émissions des fours à coke. De plus, elle agit comme précurseur de la 2-vinylpyridine, de lʼacide picolinique et de la nitrapyrine. Elle est également utilisée pour étudier les réactions de transfert dʼélectrons et de protons de la luciflavine. De plus, elle est utilisée dans la voie synthétique pour la préparation de dérivés pyridine activés par liaison de lʼhydrogène de carbone, allylés et déminéralisés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, lʼacide sulfurique, les acides, les métaux, le sulfate de fer(II) et le peroxyde dʼhydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-06-8
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.129
Numéro MDL MFCD00006332
Clé InChI BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
CID PubChem 7975
ChEBI CHEBI:50415
Nom IUPAC 2-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Picoline
Point de fusion -70°C
Densité 0.944
Point d’ébullition 128°C to 129°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2313
Beilstein 104581
Merck Index 14,7400
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté ≥98%