Learn More
2-Picoline, TRC
Code produit 30421793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421793 10 g
30424896 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30421793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP43719510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-06-8
Formule moléculaire C6 H7 N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Synonyme 2-Picoline, Pyridine, 2-methyl-, 2-Picoline (8CI), 2-Methylpyridine, NSC 3409, o-Methylpyridine, o-Picoline, α-Methylpyridine, α-Picoline
Nom IUPAC 2-méthylpyridine
SMILES Cc1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Picolin (2-Methylpyridine)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Poids de la formule 93.0578