Learn More
2-Acide picolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-acide picolinique est utilisé comme chélate pour les métaux alcalins de la terre. Utilisé pour préparer des complexes de métaux de transition ligaturés au picolinato. En chimie organique synthétique, il a été utilisé comme substrat dans la réaction de Mitsunobu et dans la réaction de Hammick.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans l’acide acétique glacial, l’éthanol et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Picolinic acid |
| Point de fusion | 135°C to 139°C |
| Point d’éclair | 139°C (232°F) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 109595 |
| Merck Index | 14,7403 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform. |
| Poids de la formule | 123.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |