Learn More
2-Acide picolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11359559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14749.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acide picolinique est utilisé comme chélate pour les métaux alcalins de la terre. Utilisé pour préparer des complexes de métaux de transition ligaturés au picolinato. En chimie organique synthétique, il a été utilisé comme substrat dans la réaction de Mitsunobu et dans la réaction de Hammick.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans l’acide acétique glacial, l’éthanol et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Picolinic acid
CAS 98-98-6
Point de fusion 135°C to 139°C
Point d’éclair 139°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C6H5NO2
Numéro MDL MFCD00006293
Quantité 25 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Synonyme picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Clé InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC Acide pyridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
CID PubChem 1018
ChEBI CHEBI:28747
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%