Learn More
2-chlorhydrate de chlorure de picolyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657342 100 g Flacon en verre 100g
10571811 5 g Flacon en verre 5g
10255510 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657342 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172121000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6959-47-3
Formule moléculaire C6H6ClN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 164.04
Numéro MDL MFCD00012811
Clé InChI JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
CID PubChem 23392
ChEBI CHEBI:76600
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Picolyl chloride hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119.0°C to 125.0°C
Couleur Marron à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.