Learn More
2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31066944
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31066944 100 g
31061964 500 g
31066476 25 g
31056315 1 g
31057842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31066944 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10706100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Formule moléculaire C8H12N4
Numéro MDL MFCD00040742
Quantité 100 g
SMILES C1(N2CCNCC2)=NC=CC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Pourcentage de pureté 98%