Learn More
Acide 2-pipérazin-1-ylnicotinique, Thermo Scientific™
Code produit 10679110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679110 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10679110 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00152DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H13N3O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
Clé InChI BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-pipérazine-1-ylpyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 207.233
CID PubChem 2771623
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 95%