Learn More
2-Piperazinone, 97%
Code produit 11411147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411147 5 g 5g
11401147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24131.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-67-2
Formule moléculaire C4H9N2O
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
Numéro MDL MFCD01318687
Clé InChI IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
CID PubChem 231360
Nom IUPAC 3-oxopiperazin-1-ium
SMILES O=C1C[NH2+]CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperazinone
Point de fusion 129°C to 134°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%