Learn More
2-Pipérazinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Piperazinone |
| CAS | 5625-67-2 |
| Formule moléculaire | C4H8N2O |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | Tetrahydro-2(1H)-pyrazinone, 2-Ketopiperazine, 2-Oxopiperazine, 3-Oxopiperazine, Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one, NSC 27441 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CNCCN1 |
| Nom IUPAC | pipérazine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Poids de la formule | 100.0637 |