Learn More
2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 3717-88-2 |
| Formule moléculaire | C24H26ClNO4 |
| Numéro MDL | MFCD00072099 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(C1=C2C(C(C(C)=C(C3=CC=CC=C3)O2)=O)=CC=C1)OCCN4CCCCC4.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 427.92 |
| Pourcentage de pureté | 99% |