Learn More
2-Pipéridineéthanol, 95%
Code produit 10474725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10474725 5 g Flacon en verre 5g
10163300 100 g Flacon en verre 100g
10031710 500 g Flacon en verre 500g
11946301 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10474725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157610050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 1484-84-0 | C₇H₁₅NO | 129,2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1484-84-0
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.2
Clé InChI PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol
CID PubChem 15144
Nom IUPAC 2-pipéridine-2-ylethanol
SMILES C1CCNC(C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidineethanol
Point de fusion 38.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21,2
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Piperidineethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement