Learn More
Acide 2-pipéridino-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10769015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10769015 1 g Flacon en verre ambré 1g
10326474 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 180403-13-8
Formule moléculaire C9H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.267
Numéro MDL MFCD11506352
Clé InChI JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
CID PubChem 33589513
Nom IUPAC Acide 2-pipéridine-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 97%