Learn More
2-pipéridinoaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10693985 25 g 25g
10143064 1 g 1g
10193953 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693985 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB02217EB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 39643-31-7
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00047467
Clé InChI OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
CID PubChem 458795
Nom IUPAC 2-pipéridin-1-ylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidinoaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%