Learn More
2-pipéridinobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10604575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10604575 25 g 25g
10026082 1 g 1g
10451913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10604575 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB03853EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3430-40-8
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00052257
Clé InChI VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
CID PubChem 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidinobenzamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Nom IUPAC 2-(pipéridin-1-yl)benzamide
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 97%