Learn More
Acide 2-pipéridinisonicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10081094 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50301CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 855153-75-2
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD04115214
Clé InChI PYHYIVXTQSCHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinoisonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl isonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-ylisonicotinic acid, 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4'-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylpyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl-isonicotinic acid, 1-4-carboxypyridin-2-yl piperidine
CID PubChem 6484237
Nom IUPAC Acide 2-pipéridine-1-ylpyridine-4-carboxylique
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidinoisonicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%