Learn More
chlorhydrate de 2-pipéridinyl(1-pyrrolidinyl)méthanone, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679135 5 g 5g
10402082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10679135 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01175DE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690634-81-2
Formule moléculaire C10H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.73
Numéro MDL MFCD06407992
Clé InChI RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
CID PubChem 2794693
Nom IUPAC pipéridine-2-yl(pyrrolidine-1-yle)méthanone ; chlorhydrate
SMILES Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.73
Pourcentage de pureté 95%