Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave en BHD à 2 plis avec fermeture à cordon en Tyvek™
BIOPHARMA
Code produit 17785249 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 1 in
4 x 2 in
6 x 1 in
6 x 2 in
8 x 1 in
8 x 3 in
10 x 2 in
10 x 3 in
Capacité (métrique):
118 mL
177 mL
237 mL
295 mL
591 mL
710 mL
887 mL
Conditionnement:
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (métrique) Conditionnement
17785249 4 x 1 in 118 mL 500 pièces
17795249 6 x 1 in 177 mL 500 pièces
17705259 8 x 1 in 237 mL 500 pièces
17725259 4 x 2 in 237 mL 500 pièces
17735259 6 x 2 in 295 mL 500 pièces
17745259 10 x 2 in 591 mL 500 pièces
17755259 8 x 3 in 710 mL 500 pièces
17765259 10 x 3 in 887 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17785249 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BNWBG0104D2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00€
    3994.16€ / 500 pièces
    Économisez 80.84€
    1% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable. Les sachets peuvent être ouverts aseptiquement sans avoir à couper ou à enlever l’adhésif pour autoclave produisant des particules.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne à 2 plis efficace
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu’à 135°C
  • Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 135°C
Dimensions (L x l) 4 x 1 in
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 1 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 118 mL
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (métrique) 2,54 cm