Learn More
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31109753
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109753 25 g
31095252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31109753 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10599825g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS 6089-04-9
Formule moléculaire C8H12O2
Numéro MDL MFCD00006604
Quantité 25 g
SMILES C#CCOC1CCCCO1
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Pourcentage de pureté 97%