Learn More
2-Propane-d7-thiol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanethiol-D7 |
| CAS | 1219803-56-1 |
| Formule moléculaire | C3 D7 H S |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 2-Propane-d7-thiol, 2-Propanethiol-d7, 2-Propanethiol-D7, 1-(Methyl-d3)ethane-1,2,2,2-d4-thiol, 2-Mercaptopropane-d7, 2-Propylmercaptan-d7, Isopropylthiol-d7 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeutériopropane-2-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.2038 |
| Poids de la formule | 83.0786 g/mol |
| Afficher plus |