Learn More
Chlorure de 2-propanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471474 100 g Flacon en verre -
10091454 5 g Flacon en verre 5g
10001464 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10471474 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222031000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-37-2
Formule moléculaire C3H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.61
Clé InChI DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
CID PubChem 82408
Nom IUPAC Chlorure de propane-2-sulfonyle
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanesulfonyl chloride
Point de fusion -47.0°C
Densité 1.2730g/mL
Point d’ébullition 95.0°C (45.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHSO2Cl
Quantité 100 g
Beilstein 04,8
Gravité spécifique 1.273
Poids de la formule 142.61
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.