Learn More
2-Propanol, ≥ 99,9 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Description
Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| CAS | 67-63-0 |
| Densité | 0.785g/mL at 25°C |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.02 |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Température d’allumage | 750°F |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule moléculaire | C3H8O |
| Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.