Learn More
2-Propanol anhydre, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11394198
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
Solvant pour précurseurs Sol-Gel
Solvent for Sol-Gel precursors2-Propanol acts as a solvent for pharmaceuticals, perfumes, gums, resins, alkaloids and essential oils. It is used in cosmetic lotions. Isopropyl alcohol is used as a cleaning agent for keyboards, LCD displays and laptops. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing and is often used as a solvent for french polishing shellac, which is used in cabinet making. It acts as a hydride source in the popular Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is used in huge quantities as a preferred solvent in the manufacture of fine chemicals, drugs, drug intermediates and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eau <100 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Aspect Colorless liquid
Numéro UN 1219
Beilstein 635639
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Poids de la formule 60.1
Densité 0.785 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C (53°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.377
Tension de vapeur 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.