Learn More
2-propanol-d8, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374368 5 g 5g
11354368 1 g 1g
11364368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11374368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042314.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22739-76-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 68.15
Numéro MDL MFCD00044341
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonyme 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
CID PubChem 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol-d8
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,90 g/ml
Point d’éclair −11,7°C (53°F)
Odeur Comme l’alcool
Quantité 5 g
Point de fusion -89,5°C
Point d’ébullition 82,4°C
Numéro UN UN1219
Informations sur la solubilité Completely soluble in water.
Nom IUPAC (²H₇)propan-2-(²H)ol
Poids de la formule 68.15
Pourcentage de pureté 99%