Learn More
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335327 4 x 1 L 4L
11325327 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040983.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    298.65€ / 4L
    Économisez 33.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Convient à l’analyse environnementale, des pesticides et du GC
Suitable for environmental and GC analysis. Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, anti freezes, soaps and window cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion °C to 90°C
Note relative au nom GC Grade
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.785
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 12°C (53°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.377
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Informations sur la solubilité Miscible in water,benzene,chloroform,ethanol,ether,glycerine and acetone.
Poids de la formule 60.1
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol