Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Code produit 15652520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Conditionnement:
100mL
10L
160kg
1L
2.50L
20kg
25L
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15652520 1 L 1L
15612520 100 mL 100mL
15662520 2.5 L 2.50L
15612530 5 L 5L
15622520 10 L 10L
15682520 25 L 25L
15672520 20 kg 20kg
15642520 160 kg 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15652520 Fournisseur Fluka Code fournisseur 241371L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    14.25€ / 1L
    Économisez 45.75€
    76% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Densité 0.785g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numéro UN 1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.