Learn More
2-Propanol, puriss. P.A., réactif ACS, réag. ISO, réag. Ph. Eur., Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| Densité | 0,785g/mL à 25 °C |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.02 |
| Point d’éclair | 12 °C (53,6 °F) |
| Température d’allumage | 750 °F |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
| Tension de vapeur | 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
| Numéro UN | UN1219 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.