Learn More
2-propanol, qualité semi-conducteur, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343567 4 x 1 L 4L
11420500 500 mL 500mL
11363567 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019397.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    198.65€ / 4L
    Économisez 34.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, résidus d’évaporation 5 ppm, soluble dans H2O P.T., H2O (titrage selon Karl Fischer) 0,05 %, acidité 0,2 meq/g, alcalinité 0,1meq/g, Cl 0,2 ppm, PO4 0,5 ppm
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-propanol
Point de fusion °C to 90°C
Couleur Incolore
Densité 0.785
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min.
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.377
Quantité 4 x 1 L
Beilstein 635639
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Poids de la formule 60.1
Tension de vapeur 48 hPa (36mm Hg at 20°C)
Qualité Semi-conducteurs
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-propanol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol