Learn More
2-propionylfurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326819
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326819 5 g 5g
11336819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26754.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3194-15-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3194-15-8
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00020936
Clé InChI HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
CID PubChem 76662
Nom IUPAC 1-(furan-2-yl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propionylfuran
Point de fusion 26°C to 30°C
Point d’ébullition 53°C to 55°C (1 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%