Learn More
2-propionylpyrrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496826
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11496826
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23954.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1073-26-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-26-3
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD01696449
Clé InChI AEJPPSRYXGEVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propionylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl propan-1-one, 2-pyrryl ethyl ketone, ethyl 2-pyrrolyl ketone, alpha-propionylpyrrole, 1-2-pyrrolyl-1-propanone, alpha-pyrryl ethyl ketone, 1-propanone, 1-pyrrol-2-yl, 1-1h-pyrrol-2-yl-1-propanone, unii-hgs11xf57f
CID PubChem 61260
Nom IUPAC 1-(1H-pyrrol-2-yl)propane-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propionylpyrrole
Point de fusion 48°C to 51°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99%