Learn More
2-Propionylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410317 10 g 10g
11400317 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21711.09
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 43039-98-1 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Used as flavoring agent and fragrance chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme agent aromatique et comme composés chimiques de parfum.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43039-98-1
Formule moléculaire C6H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 141.188
Numéro MDL MFCD01681404
Clé InChI TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propionylthiazole, 1-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionyl thiazole, thiazole, 2-propionyl, 1-propanone, 1-2-thiazolyl, 1-2-thiazolyl-1-propanone, ethyl 2-thiazolyl ketone, 1-1,3-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionylthiazol, unii-05cb62uh9k
CID PubChem 65288
Nom IUPAC 1-(1,3-thiazol-2-yl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propionylthiazole
Densité 1.174
Point d’ébullition 110°C (5 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 141.19
Pourcentage de pureté 99%