Learn More
2-Propyl-1-heptanol, TRC
Code produit 30137259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137259 5 g 5g
17982495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8358205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-59-8
Formule moléculaire C10 H22 O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Synonyme 1-Heptanol, 2-propyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Propyl-1-heptanol (ACI), 2-Propylheptanol, 2-Propylheptyl alcohol
Nom IUPAC 2-propylheptane-1-ol
SMILES CCCCCC(CO)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propyl-1-heptanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Poids de la formule 158.1671