Learn More
Acide 2-propyl-(E)-2-penténoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propyl-(E)-2-pentenoic Acid |
| CAS | 33786-47-9 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(2E)-, 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(E)- (8CI), (2E)-2-Propyl-2-pentenoic acid, (E)-2-Propylpent-2-enoic acid, (E)-2-n-Propyl-2-pentenoic acid, 2-Propyl-(E)-2-pentenoic acid, trans-2-Propyl-2-pentenoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+ |
| SMILES | CCC\C(=C/CC)\C(=O)O |
| Nom IUPAC | (E)-acide 2-propylpent-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.0994 |