Learn More
Chlorure de 2-(propylthio)pyridine-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10532462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532462 1 g Flacon en verre ambré 1g
10272342 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532462 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06371DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 175135-24-7
Formule moléculaire C9H10ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 215.70
Numéro MDL MFCD00052656
Clé InChI FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
CID PubChem 2774530
Nom IUPAC Chlorure de 2-propylsulfanylpyridine-3-carbonyle
SMILES CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.7
Pourcentage de pureté 97%