Learn More
Chlorure de 2-pyrazinecarbonyle, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10712663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712663 1 g Flacon en verre ambré 1g
10049081 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10662655 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03402DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19847-10-0
Formule moléculaire C5H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.542
Clé InChI TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
CID PubChem 88279
Nom IUPAC Chlorure de pyrazine-2-carbonyle
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.54
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique