Learn More
4-oxyde de l'acide 2-pyrazinecarboxylique, TRC
Code produit 30413219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413219 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413219 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84080010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Formule moléculaire C5H4N2O3
Quantité 10 mg
Synonyme Acipimox Impurity 7
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
Nom IUPAC acide 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 140.1
Poids de la formule 140.0222