Learn More
4-oxyde de l'acide 2-pyrazinecarboxylique, TRC
Code produit 30427029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427029 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8408005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Formule moléculaire C5H4N2O3
Quantité 5 mg
Synonyme Acipimox Impurity 7
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
Nom IUPAC acide 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 140.1
Poids de la formule 140.0222