Learn More
Acide 2-pyrazinecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552721 25 g Flacon en plastique 25g
10123330 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.95€
    27.65€ / 25g
    Économisez 4.30€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-97-5
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Numéro MDL MFCD00006130
Clé InChI NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
CID PubChem 1047
ChEBI CHEBI:71311
Nom IUPAC acide pyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinecarboxylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222.0°C to 225.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 25, 125
Merck Index 15, 8070
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: 1g/120g absolubte ethanol (25 c),practically insoluble in ether,chloroform and,benzene
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline