Learn More
2-Pyrazinylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10722663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722663 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10059081 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526314 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03409CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6705-33-5
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD01693938
Clé InChI LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
CID PubChem 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinylmethanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (pyrazin-2-yl)méthanol
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 95%