Learn More
2-(pyrid-2-yloxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10778075 1 g Flacon en verre ambré 1g
10062414 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 141580-71-4
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.21
Numéro MDL MFCD09025852
Clé InChI QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
CID PubChem 19068727
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(pyridine-2-yloxy)benzaldéhyde
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%