Learn More
Acide 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10346764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346764 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10022354 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66601CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 259807-47-1
Formule moléculaire C10H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 201.185
Numéro MDL MFCD09863218
Clé InChI GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
CID PubChem 22710213
Nom IUPAC 2Acide-pyridine-4-ylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.18
Pourcentage de pureté 90%