Learn More
2-Pyridineacetonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424414
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424414 5 g 5g
11434414 25 g 25g
11444414 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13087.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2739-97-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Pyridineacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’acétonitrile de pyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2739-97-1
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00006346
Clé InChI UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
CID PubChem 75959
Nom IUPAC 2-pyridine-2-ylacétonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridineacetonitrile
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 66°C to 68°C (1 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 111215
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-2-acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-2-acetonitrile