Learn More
2-Pyridineacetonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444414
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444414 100 g 100g
11424414 5 g 5g
11434414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13087.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2739-97-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Pyridineacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’acétonitrile de pyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2739-97-1
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00006346
Clé InChI UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
CID PubChem 75959
Nom IUPAC 2-pyridine-2-ylacétonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridineacetonitrile
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.059
Point d’ébullition 66°C to 68°C (1 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 111215
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%