Learn More
2-Pyridineacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyridineacetonitrile |
| CAS | 2739-97-1 |
| Formule moléculaire | C7H6N2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | N#CCC1=CC=CC=N1 |
| Nom IUPAC | 2-(pyridin-2-yl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.14 |
| Poids de la formule | 118.05 |