Learn More
Acide 2-pyridineboronique, TRC
Code produit 30422990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422990 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP991340250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Formule moléculaire C5 H6 B N O2
Quantité 250 mg
Synonyme (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccn1
Nom IUPAC Acide pyridine-2-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 122.918
Poids de la formule 123.049