Learn More
Acide 2-pyridineboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 197958-29-5 |
| Formule moléculaire | C5 H6 B N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccccn1 |
| Nom IUPAC | Acide pyridine-2-ylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.918 |
| Poids de la formule | 123.049 |